Tisk…
Docusate sodium 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
117100010 117101000 117100025
ACRO117100010EA 3580 CZK
ACRO117100010 ACRO117101000 ACRO117100025
Docusate sodium 96%
Docusate sodium
Vzorec: C₂₀H₃₇NaO₇S
Bod varu: ? 180 °C (1013 hPa)
Bod tání: 153…157 °C
Hustota: ~ 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012455
CAS číslo: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥95 %
Water ≤2 %
Color of alcohol solution ≤100 APHA (50 % solids in 1:1 alcohol/water)
Insoluble matter ≤300 ppm (50 % in toluene)
Iodine value ≤0.25 (on solids basis)
Acid number ≤2.5 (on solids basis)