Tisk…
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt dihydrate ≥98% (dry basis), GR p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03028.0005 1.03028.0025
1.03028.0005EA 7520 CZK
1.03028.0005 1.03028.0025
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt dihydrate ≥98% (dry basis), GR p.a., Supelco®
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt dihydrate
For analysis for the determination of ascorbic acid
Vzorec: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·2H₂O
Bod tání: ? 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150015
CAS číslo: 620-45-1
EINECS: 210-640-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 326.11 g/mol
Bulk Density 320 kg/m3