Tisk…
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate ACS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
119814-5G 119814-10G
SIAL119814-5GEA 1990 CZK
SIAL119814-5G SIAL119814-10G
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate ACS, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate
Vzorec: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
Bod tání: > 300 °C
MDL Number: MFCD00150014
CAS číslo: 1266615-56-8
EINECS: 210-640-4