Tisk…
Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate 99.0-103.0%, powder, puriss., Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
11126-1KG 11126-250G
SIAL11126-1KGEA 7090 CZK
SIAL11126-1KG SIAL11126-250G
Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate 99.0-103.0%, powder, puriss., Sigma-Aldrich®
Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate
meets analytical specification of USP
Vzorec: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
MW: 667,88 g/mol
Bod tání: 100 °C
Hustota: 2,6 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00167056
CAS číslo: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00706