Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
223801000
223805000
223800025
ACRO223801000EA
1500
CZK
ACRO223801000
ACRO223805000
ACRO223800025
Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate 99+%
Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate
Vzorec:
C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O Bod tání: 100 °C Hustota: 2,6 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00167056 CAS číslo: 28300-74-5 EINECS: 229-436-1 UN: 1551 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00706 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Loss on drying | ≤2.7 % (105°C) |