Tisk…
Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate 99.0-103.0% (RT), purum p.a., Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
60063-1KG 60063-250G
SIAL60063-1KGEA 7770 CZK
SIAL60063-1KG SIAL60063-250G
Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate 99.0-103.0% (RT), purum p.a., Sigma-Aldrich®
Antimony(III) potassium oxitartrate trihydrate
Vzorec: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Bod tání: 100 °C
Hustota: 2,6 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00167056
CAS číslo: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00706