(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
145920-10G
145920-50G
SIAL145920-10GEA
1220
CZK
SIAL145920-10G
SIAL145920-50G
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate, Sigma-Aldrich®
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
Vzorec:
C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O MW: 396,91 g/mol Bod tání: 158…160 °C Bod vzplanutí: 122 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151248 CAS číslo: 6119-47-7 EINECS: 205-001-1 |