Tisk…
(-)-Quinine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
145904-10G 145904-50G
SIAL145904-10GEA 1710 CZK
SIAL145904-10G SIAL145904-50G
(-)-Quinine, Sigma-Aldrich®
(-)-Quinine
Vzorec: C₂₀H₂₄N₂O₂
MW: 324.42
Bod tání: 176
MDL Number: MFCD00198096
CAS číslo: 130-95-0
EINECS: 205-003-2
Merck Index: 12,08245