(-)-Quinine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
22620-100G
22620-25G
22620-5G
SIAL22620-100GEA
16190
CZK
SIAL22620-100G
SIAL22620-25G
SIAL22620-5G
(-)-Quinine, Sigma-Aldrich®
(-)-Quinine
Vzorec:
C₂₀H₂₄N₂O₂ MW: 324,42 g/mol Bod tání: 176 °C |
MDL Number:
MFCD00198096 CAS číslo: 130-95-0 EINECS: 205-003-2 Merck Index: 12,08245 |