Tisk…
(-)-Cinchonidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C80407-100G C80407-10G
SIALC80407-100GEA 8060 CZK
SIALC80407-100G SIALC80407-10G
(-)-Cinchonidine, Sigma-Aldrich®
(-)-Cinchonidine
Vzorec: C₁₉H₂₂N₂O
Bod varu: 465 °C (1013 hPa)
Bod tání: 199…202 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006783
CAS číslo: 485-71-2
EINECS: 207-622-3
Merck Index: 13,02307