Tisk…
(-)-Cinchonidine 98.5-101% (dry basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
110330250 110331000
ACRO110330250EA 2550 CZK
ACRO110330250 ACRO110331000
(-)-Cinchonidine 98.5-101% (dry basis)
(-)-Cinchonidine
Vzorec: C₁₉H₂₂N₂O
Bod varu: 465 °C (1013 hPa)
Bod tání: 200…203 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006783
CAS číslo: 485-71-2
EINECS: 207-622-3
Merck Index: 13,02307
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥200 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C)
Specific optical rotation -105° to -115° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH) (on dried substance)
Titration with HClO4 98.5 to 101.0 % (On dried substance)