Tisk…
(+)-Cinchonine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cinchonine, (S)-Quinolin-4-yl((1S,2R,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02506.0025 8.02506.0100
8.02506.0025EA 1950 CZK
8.02506.0025 8.02506.0100
(+)-Cinchonine, Sigma-Aldrich®
(+)-Cinchonine
Vzorec: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 294.4
Bod tání: 261…264 °C
Hustota: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064372
CAS číslo: 118-10-5
EINECS: 204-234-6
Merck Index: 13,02308
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.25 g/l (20 °C)
Melting Point 258 - 264 °C
Molar Mass 294.40 g/mol
Bulk Density 130 kg/m3
pH 9.0 (0.25 g/l, H2O, 20 °C) (as aqueous solution)