Tisk…
Carbol fuchsin, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
195790050 195790250 195791000
ACRO195790050EA 1610 CZK
ACRO195790050 ACRO195790250 ACRO195791000
Carbol fuchsin, pure
Carbol fuchsin
Vzorec: C₂₁H₂₂ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143923
CAS číslo: 4197-24-4
EINECS: 224-086-6
UN: 2923
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
UV Lambda max (in water) about 542 nm
Suitability (for microscopy) Passes test