Tisk…
D-(+)-Menthol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
224464-10G 224464-50G
SIAL224464-10GEA 2250 CZK
SIAL224464-10G SIAL224464-50G
D-(+)-Menthol, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Menthol
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062983
CAS číslo: 15356-60-2
EINECS: 239-387-8