Tisk…
L(-)-Menthol 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
125401000 125405000 125400050 125400025
ACRO125401000EA 1980 CZK
ACRO125401000 ACRO125405000 ACRO125400050 ACRO125400025
L(-)-Menthol 99.5%
L(-)-Menthol
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Bod varu: 212 °C (760 mmHg)
Bod tání: 41…43 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062979
CAS číslo: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.4 %
Specific optical rotation -48° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, EtOH)