L(-)-Menthol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 2216-51-5
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 93°(199°F)
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 212-216°
Beilstein Reference: 1902293
Merck Reference: 14,5837
Optical Rotation: -50° (c=10 in ethanol)
MDL No.: MFCD00062979
Vzorec:
C₁₀H₂₀O Bod varu: 212…216 °C Bod tání: 42…45 °C Hustota: 0,89 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00062979 CAS číslo: 2216-51-5 EINECS: 218-690-9 Merck Index: 14,5837 |