Tisk…
VWR®, Závaží kalibrační, třída 1
Dodavatel: VWR Collection
611-8759EA 2320 CZK
611-8759 611-8760 611-8761 611-8762 611-8763 611-8764 611-8765 611-8766
VWR®, Závaží kalibrační, třída 1
Závaží Závaží kalibrační
Závaží z nerezové oceli nastavená pro třídu 1, pro přesnou kontrolu a nastavení elektronických vah.
Certifikace: ASTM certified.
Informace o dodávce: Jednotlivá závaží jsou dodávána bez certifikátu.