Tisk…
VWR®, Závaží bloková, třída M1
Dodavatel: VWR Collection
611-8298EA 2790 CZK
611-8298 611-8299 611-8300 611-8323 611-8324 611-8325 611-8326 611-8327
VWR®, Závaží bloková, třída M1
Závaží Závaží kalibrační
Závaží obdélníkového tvaru, které je vyrobeno z litiny (hustota 7,2 g/cm³).
  • Nesmazatelné jedinečné identifikační číslo zaručuje sledovatelnost
Barva: šedá.
Conforms to OILM, COFRAC accredited
Certifikace: V souladu s OILM, akreditováno COFRAC.
Balení: Block weights are supplied with cardboard packaging to protect the weights during transportation.