Tisk…
Lázeň vyhřívaná, HBR 4 control
Dodavatel: IKA
20003549 10001849
462-0592EA 147130 CZK
462-0592 IKAA20009381 IKAA20009382 IKAA10001849
Lázeň vyhřívaná, HBR 4 control
Lázně Lázně vodní, míchané
Válcová nerezová lázeň s topnými tělesy pod nádobou lázně Nízkoviskózní olej 50 cP (mPa.s) nebo vodu lze použít jako tekutinu pro přenos tepla. Lázeň má rychlost míchání od 150 do 800 min⁻¹ a rozměry vnitřní nádrže 200×160 mm (Ø×H).
  • neomezeně nastavitelný bezpečnostní omezovač teploty, podle DIN 12877
  • dvojitý plášť a nosné rukojeti poskytují ochranu proti náhodným popáleninám
  • vícehodnotová logika a digitální displej zobrazující rychlost a hodnoty aktuální a bezpečnostní teploty
  • integrované magnetické míchadlo, které rozproudí tekutinu a zajišťuje lepší rozptýlení tepla
  • bezpečnostní tělesa jsou kontrolována, když je jednotka zapnutá
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 20
Informace pro objednávání: Dodávána bez sady vík nebo kroužků. Prosím objednejte si požadované příslušenství zvlášť.
Upozornení: * RT = Okolní