Tisk…
VWR®, Lázně ultrazvukové
Dodavatel: VWR Collection
142-6044EA 13500 CZK
142-6044 142-6045 142-6046 142-6047
VWR®, Lázně ultrazvukové
Lázně ultrazvukové
Ultrazvukové čištění kompletně vyčistí vložené předměty i v mikroskopických otvorech jejich povrchu. Je to jedna z nejúčinnějších, ekonomických, výkonných a snadno dostupných metod čištění. Využívá se v laboratořích, zubních a lékařských technologiích, mikroelektronice, přesném strojírenství, kosmetice, optice a automobilovém průmyslu.
  • kryt a čistící lázeň jsou z ušletilé nerezové oceli
  • vysoce výkonný PZT ultrazvukový výměník s keramickou technologií
  • lázně s objemem 9,2 litru a více jsou vybaveny vypouštěcím kohoutem
Lázně mají speciální ultrazvukový generátor, který zajišťuje, že ultrazvukový výkon zůstává konstantní, bez ohledu na teplotu lázně, úrovně naplnění nebo na čištěný materiál. Tato funkce zajišťuje konzistentní a reprodukovatelné výsledky čištění. Funkce frekvenční modulace generovaného výstupního ultrazvuku zabraňuje tzv. stojatému vlnění a zajišťuje mimořádně homogenní distribuci energie v celé čistící lázni.
All models have a timer. The analogue version is equipped with a mechanical timer up to maximum of 15 minutes. They also have an adjustable ultrasonic function from 10 to 100% of the effective output. As a result, the energy can be adjusted precisely to the objects to be cleaned.
All models are compliant with the European standards for EMC and electrical safety.
Certifikace: Všechny modely jsou v souladu s evropskými normami pro EMC a elektrické bezpečnosti.
Informace o príslušenství: Koše a víka držící polohu kádinek jsou z nerezové oceli. Kádinky a zkumavky, které mají být čištěny, by nikdy neměly ležet přímo na dně lázně, protože by nebyl plně využit čistící účinek. Ponorné koše drží předměty nad dnem lázně a chraní dno proti poškrábání. Kádinky používané na čištění malých předmětů nebo při práci s agresivními roztoky lze namontovat do otvorů víka držícího polohu kádinek.