Tisk…
Stopky analogové
Dodavatel: HANHART
122.0101-00 122.0201-00 122.0401-00 122.0301-00
609-1220EA 11280 CZK
609-1220 HANH122.0201-00 609-1221 HANH122.0301-00
Stopky analogové
Časovace/Stopky Stopky analogové
Doplňkové časovače pro měření času s možností přerušení.
  • chromovaný mosazný plášť, broušený diamantem
  • kolíčková kotva, 7 kamenů
  • ochrana proti nárazům, prachu a vodě
  • průmyslový kotvový model nabízí díky přídavnému těsnění pláště rozšířenou ochranu proti prachu a vodě