Tisk…
Nástroje pro hřídelovou míchačku, lopatková míchadla
Dodavatel: IKA
0739500 0757700 0757800
441-2944EA 22160 CZK
441-2944 441-2942 441-2943
Nástroje pro hřídelovou míchačku, lopatková míchadla
Míchadla Nástroje na míchání
Vyrobené z nerezové oceli. Jemné míchání s minimální turbulencí.
  • ideální pro míchání kapalin při nízké až střední rychlosti
  • tvoří tangenciální tok