Tisk…
Nástroje pro hřídelovou míchačku, kotvová míchadla
Dodavatel: IKA
2022300 2022400 2747400
441-2931EA 14220 CZK
441-2931 441-2932 441-2934
Nástroje pro hřídelovou míchačku, kotvová míchadla
Míchadla Nástroje na míchání
Vyrobené z nerezové oceli. Zajišťuje minimální usazeniny na stěnách nádob a rovnoměrné rozložení vysokého obsahu minerálů v kapalinách, ideální pro míchání polymerních reakcí. Vysoké smykové síly na okrajích.
  • ideální pro míchání kapalin při nízkých rychlostech
  • vhodné pro míchání kapalin se střední až vysokou viskozitou
  • tvorba tangenciálního toku