Tisk…
Nástroje pro hřídelovou míchačku, turbínová míchadla
Dodavatel: IKA
2332900 2333000 2333100
441-2921EA 7540 CZK
441-2921 441-2922 441-2923
Nástroje pro hřídelovou míchačku, turbínová míchadla
Míchadla Nástroje na míchání
Vyrobené z nerezové oceli. Míchadlo působí na materiál tak, aby byl míchán shora. Minimální smykové síly.
  • ideální pro míchání kapalin při střední až vysoké rychlosti
  • tvoří axiální tok