Tisk…
Nástroje pro hřídelovou míchačku, 3lopatkové míchadlo
Dodavatel: IKA
0477700 0477800 1295900 1296000 2343600
441-2913EA 11190 CZK
441-2913 441-2914 441-2912 441-2911 441-2125
Nástroje pro hřídelovou míchačku, 3lopatkové míchadlo
Míchadla Nástroje na míchání
Vyrobeny z nerezové oceli, kromě 441-2125, které jsou potaženy vrstvou PTFE. Míchadlo působí na materiál tak, aby byl mísen od vrchní části nádoby po její spodní část. Minimální smykové síly.
  • Ideální pro míchání kapalin při střední až vysoké rychlosti