Tisk…
VWR®, Míchací hřídele
Dodavatel: VWR Collection
441-0253EA 1440 CZK
441-0253 441-0254 441-0255 441-0256 441-0257 441-0258 441-0259 441-0260 441-0261
VWR®, Míchací hřídele
Míchadla Hřídele míchací
PTFE. Pro použití s míchacími lopatkami. Chemicky inertní. Hladký povrch snižuje znečištění a usnadňuje čištění. Zabraňuje také poškrábání míchacích nádob.
  • Vynikající chemická odolnost
  • Teplotní odolnost od −200 do 280 °C
Informace pro objednávání: Míchací lopatky je nutné objednat samostatně.