Tisk…
VWR®, Lopatky míchadla s hladkými konci
Dodavatel: VWR Collection
441-0248EA 161 CZK
441-0248 441-0249 441-0250 441-0251 441-0252
VWR®, Lopatky míchadla s hladkými konci
Míchadla Čepele míchací
PTFE. Lopatky jsou vhodné pro míchací hřídel z PTFE; otvor Ø 6,5 mm, tloušťka 3,2 mm. Inertní a nepoškrábaný. Hladký povrch zabraňuje znečištění a usnadňuje čištění.
  • Vynikající chemická odolnost
  • Teplotní odolnost od −200 do 280 °C