Tisk…
VWR® VS-CV, Míchačky magnetické
Dodavatel: VWR Collection
442-0550EA 15480 CZK
442-0550 442-0551 442-0556 442-0557 442-0562 442-0563
VWR® VS-CV, Míchačky magnetické
Míchadla Míchačky magnetické
Kompaktní topná deska s chemicky odolným povrchem z keramiky. Zvýšený ovládací panel minimalizuje kontakt s rozlitými tekutinami. Fitinka pro retortovou tyč.
  • výkonný motor
  • silná magnetická přilnavost brání v oddělení míchadla
  • mikroprocesorové řízení pošle zpětnou vazbu motoru pro udržení konstantní rychlosti
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21.