Tisk…
VWR® VHP-C, Desky topné
Dodavatel: VWR Collection
453-0050EA 15430 CZK
453-0050 453-0051 453-0053 453-0054 453-0056 453-0057
VWR® VHP-C, Desky topné
Ohřívače Desky topné
Kompaktní topná deska s chemicky odolným povrchem z keramiky. Vyvýšený regulační panel minimalizuje kontakt s roztoky v případě rozlití a zajišťuje dobrou čitelnost displeje a snadné nastavení teploty. Jednotka má digitální displej pro zobrazení chybových hlášení a indikační diodu, která varuje uživatele, pokud je vyhřívací deska horká.
  • jednotku VHP-C7 je možné použít s kontaktním teploměrem VT-5 (442-0573), což umožňuje přesnou regulaci teploty
  • zabudovaný bezpečnostní okruh v zařízení vypne vyhřívání, pokud teplota desky stoupne nad 550 °C
  • jednotka řízená