Tisk…
Elektronické dotykové teploměry, ETS-D5/ ETS-D6
Dodavatel: IKA
3378000 3378100
620-8108EA 14620 CZK
620-8108 620-8109
Elektronické dotykové teploměry, ETS-D5/ ETS-D6
Teploměry Teploměry digitální
Zajišťuje perfektní ovládání teploty bez překročení nastavené teploty, i v případě rychlého ohřevu. S optimalizovaným ovládáním PID a funkcí RESET. Vhodné pro použití se všemi magnetickými míchadly s dotykovými teploměry s krytem dle DIN 12878 třída 2 (např. IKA®, Heidolph a Corning s adaptér AD-C1).
  • tři provozní režimy zaručují optimální přizpůsobení pracovní metodě
  • provozní režim A: Vhodné pro práci s různými parametry (od −50 to +450 °C). nastavitelná bezpečnostní teplota
  • provozní režim B: vhodné pro sériové provozy za stejných podmínek
  • provozní režim C: vhodné pro provoz bez dohledu
  • všechny hodnoty jsou odebírány z paměti Zajišťuje ochranu proti neúmyslnému nebo nesprávnému nastavení
ETS-D6 má integrovaný pH měřič, je ideální pro použití se všemi magnetickými míchadly s dotykovým teploměrem s krytem podle DIN 12878, třída 2 (např. IKA, Heidolph a Corning s adaptérem AD-C1). Zajišťuje perfektní ovládání teploty bez překročení nastavené teploty, dokonce i při rychlém zahřátí.
Operating temperature and humidity:
0...60 °C
≤80% RH
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 54.
Informace o dodávce: Dodávány s nerezovým senzorem. ETS-D6 je dodáván bez pH elektrody. Široká škála příslušenství je k dispozici, prosím objednejte si ho zvlášť.
Upozornení: * plus sensor tolerance PT1000 DIN IEC 751 třída A