Tisk…
VWR®, Vortexy, třepačky, vícekapacitní
Dodavatel: VWR Collection
444-7063EA 123320 CZK
444-7063 444-7061 444-0987
VWR®, Vortexy, třepačky, vícekapacitní
Třepačky Vortexy
Navrženo pro uložení více zkumavek, stojanů na zkumavky, lahviček nebo lahví. Vortexování je vytvořeno zajištěním horní části nádoby na místě a zároveň umožněním dna volně se pohybovat po definované oběžné dráze. Dva nerezové sloupky drží nosnou desku bezpečně na místě pro tiché míchání bez chrastění. Nosná deska je snadno nastavitelná uvolněním knoflíků a pohybem nosné desky nahoru a dolů. Kruhová drážka kolem horní části vyššího sloupku umožňuje odklopení nosné desky od tácu pro snadné vyjmutí vzorků. Nohy přísavek tlumí pohyb a zabraňují pohybu jednotky po pracovním stole. Vyrobeno z nerezové oceli s nátěrem odolným proti korozi. Vybaveno výkonným motorem s permanentními magnety s utěsněnými kuličkovými ložisky. Motor je dimenzován pro nepřetržitý provoz.
  • ideální pro promíchání velkého množství zkumavek najednou
  • zařízení schopné zpracovat větší objemy než standardní třepačky
  • možnost volby mezi analogovým nebo digitálním modelem
Analogová vortexová třepačka (444-7063) má nastavitelnou rychlost otáčení s automatickým časovačem pro jednoduché opakování cyklů a nakloněný přední ovládací panel.
Digital vortexer (444-7061) features a microprocessor controller for digital programming of both speed and time and a pulse feature for difficult mixing applications. Ideal for applications that require accuracy and repeatability. Digital readouts of both speed and time are easily viewed from the easy to read LED display.
Časovač lze naprogramovat nebo jej lze spustit v nepřetržitém režimu. Všestranná funkce pulzování zastavuje a spouští jednotku v předem určených krocích, aby se přidalo další míchání k procesu míchání. Pulzní program lze nastavit od 1 sekundy zapnutí/vypnutí až po 59 sekund zapnutí/vypnutí, což umožňuje širokou škálu kombinací pulzování. Operátor může nastavit pulzní funkce tak, aby běžely po dobu 1 až 59 sekund a měly zpoždění 59 sekund, poté se cyklus opakuje. Pulsování lze použít v časovaném i kontinuálním režimu.
Informace o dodávce: Dodáváno s jedním modrým stojanem na zkumavky 50×12 mm (444-7066). Další barevně kódované stojany na zkumavky, sada pro prodloužení sloupku a sada náhradních podložek se prodávají samostatně. Každá jednotka je dodávána se třemi zástrčkami: EU, UK a CH pro použití v celé Evropě.