Tisk…
VWR®, Příslušenství pro analogové, digitální a pulsní vortexové třepačky
Dodavatel: VWR Collection
444-7047EA 10320 CZK
444-7047 444-7048 444-7049 444-7050 444-7051 444-7052 444-7053 444-7058 444-7059 444-7060 444-0208 444-0209 444-0210 444-0211 444-0212 444-0213 444-0214 444-0215 444-0216 444-0217 444-0218 444-0219
VWR®, Příslušenství pro analogové, digitální a pulsní vortexové třepačky
Třepačky Vortexy
Souprava nástavců na zkumavky (444-7047) obsahuje:
  • Vložte držák
  • Držák trubek pro 10 trubek Ø 9 mm, 8 trubek Ø 13 mm
  • Držák trubek pro 8 trubek Ø 14 mm, 8 trubek Ø 19 mm
  • Držák trubek pro 8 trubek Ø 25/29 mm, 5 trubek Ø 20 mm
  • Dva lodní postroje (příklad, Erlenmeyer)
  • Pěnová vložka bez otvorů
Nástavec a pěnové vložky pro mikrodestičky (444-0210):
Sada dvou pěnových vložek pro mikrodestičky (444-0219) a jeden univerzální nástavec na vložky (444-7048)
Nástavec univerzální a pěnové vložky pro mikrozkumavky (444-0209):
Sada dvou pěnových vložek pro mikrozkumavky (444-0218) a jeden univerzální nástavec na vložky (444-7048)
Nástavec na jednu zkumavku (444-0217):
Nástavec je kompatibilní se všemi vortexy a je uzpůsoben pro zkumavky s délkou 64 až 114 mm, minimální Ø 19 mm. Bezdotykové míchání. Jednoduché sestavení, bez nutnosti použití nástrojů. Pojme 15 nebo 50 ml centrifugačních zkumavek.
Nástavec pro zkumavky (444-0212 a 444-0213)
Kapacita pro 4 vialky nebo zkumavky. V nabídce dvě velikosti:
pro vialky/zkumavky Ø 15 - 17 mm
pro vialky/zkumavky Ø 10 - 17 mm
Upozornení: * lze použít pouze s nástavcem pro vložky 444-7048
** lze použít pouze s držákem na zkumavky 444-0217