Tisk…
Vortexy, MS 3
Dodavatel: IKA
3319000 3617000
444-2541EA 30770 CZK
444-2541 444-2544
Vortexy, MS 3
Třepačky Vortexy
Kompaktní univerzální mixéry jsou vhodné pro třepaní malých nádob nebo mikrotitračních destiček. Tyto mixéry mají dva operační režimy.
  • nepřetržitý nebo dotykový provoz se standardním nástavcem, navíc Vortex MS 3 digital nabízí časovaný režim
  • detekce nástavce
  • MS 3 digital má časovač s funkcí odpočítávání, rozsah 1 s až 999 min
Režim A (bezpečný režim s detekcí nástavce) značí maximální rychlost 3000 min⁻¹ která je pouze dosažena použitím standardního nástavce v dotykovém režimu. Pokud jsou použity další nástavce, rychlost je omezena na 1300 min⁻¹.
Režim B (bez detekce nástavce) značí rychlost 3000 min⁻¹ je možné používat všechny nástavce. Vortexy jsou stabilní při všech rychlostech a mají robustní plášť ze slitiny zinku.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21.
Informace o dodávce: MS basic je dodáván se standardním nástavcem pro zkumavky a malé nádoby až do 50 mm, univerzálním nástavcem pro různé pěnové vložky, a jednou ruční vložkou pro použití s univerzálním nástavcem. MS 3 digital je dodáván viz výše včetně nástavce na mikrotitrační destičky a vložky zkumavek se šesti otvory rozměru Ø 12 mm.