Vortex vhodný pro řadu různých aplikací díky 3 nástavci a různým vložkám. Mikrozkumavky odstřeďovací, mikrotitrační destičky, dokonce i kulaté dno nebo 250 ml Erlenmayerovu baňku lze připojit pomocí speciálně navrženého popruhu. Příchytky bezpečně zacvaknou na jednotku v jakékoliv poloze. Jednotka je stabilní při vysokých rychlostech a robustní díky povlaku slitinou zinku.
- malý a kompaktní design
- široká škála rychlostí, plynule nastavitelné
- dotykový nebo nepřetržitý režim
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
Informace o dodávce: Dodáván se standardním příslušenstvím pro zkumavky nebo malé kádinky
Upozornení: * v závislosti na nástavci a nakládce
** použití v kombinaci s 412-0101