Tisk…
Třepačky vortexové, Vortex-Genie®
Dodavatel: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-0256 SI-0156 SI-T256 SI-0266
444-5900EA 17680 CZK
444-5900 444-9173 444-9174 444-0486
Třepačky vortexové, Vortex-Genie®
Třepačky Vortexy
Robustní a spolehlivé vortexové třepačky s kovovým pláštěm a gumovými nožkami, které chrání před vibracemi a pohybem na pracovní desce. Třepačka Vortex-Genie® 1 s dotykovým režimem a pevnou rychlostí je ideální pro intenzivní třepání náročných vzorků.
  • K dispozici široká škála nástavců
  • funkce časovače Vortex-Genie® 2T; dotykové ovládání 1 až 60 sekund, handsfree 1 až 60 minut nebo nepřetržité
  • Lze použít v chladírně nebo inkubátoru
Vortex-Genie® 2 má nastavitelnou rychlost podle požadavků od jemného až po intenzivní třepání, pracuje v nepřetržitém nebo dotykovém režimu. Zkumavky nemusí být uzavřené, během třepání nedochází k rozlití.
Třepačka Vortex-Genie® 2T má stejné vlastnosti jako Vortex-Genie® 2 a navíc obsahuje integrovanou funkci časovače, lze ji také použít v nepřetržitém režimu bez časového limitu.
Informace o dodávce: třepačka Vortex-Genie® 1 je dodávána se standardním dotykovým nástavcem pro jednu zkumavku. K dispozici je volitelný 76mm nástavec vhodný pro kádinky, baňky a řadu zkumavek. Třepačky Vortex-Genie® 2 a 2T jsou dodávány se standardním dotykovým nástavcem pro jednu zkumavky 76mm nástavcem pro kádinky, baňky a řadu zkumavek.
Upozornení: V závislosti na rychlosti
Startovací sada pro více vzorků se skládá z 152 mm platformy, pěnové vložky pro 60 mikrozkumavek a pěnové vložky pro 1 standardní mikrodestičku
Velká sada vzorků je ideální pro míchání kádinek, baněk a velkých zkumavek. Sada se skládá ze zapuštěné platformy, 2 elastických pásů, prázdné pěnové vložky, pěnové vložky pro trubky 4×29 až 37 mm, pěnové vložky pro trubky 8×14 až 29 mm a pěnové vložky pro trubky 12×9 až 16 trubky mm
Malý nástavec na ampulku/zkumavku umožňuje energické promíchání až 4×15 až 17 mm Ø zkumavek nebo ampulí
Velký nástavec na ampule/zkumavku umožňuje energické promíchání až 4×10 až 17 mm Ø zkumavek nebo ampulí