Vortexová třepačka v sobě kombinuje špičkovou elektroniku spolu s designem a komfortem. Funkce míchání se spouští jednoduše pomocí stisknutí držáku nebo destičky na zkumavky. Masivní kryt zařízení chrání proti vystříknutí, zatímco kruhové nožičky zajišťují bezpečnou stabilní pozici na laboratorní podložce a zabraňují posouvání zařízení po stole.
- 5 mm orbitální vibrace
- Možnost přerušovaného nebo nepřetržitého provozního režimu
- Analogový volič rychlosti pro plynulé nastavení rychlosti
Certifikace: Třída ochrany IP dle normy DIN EN 60529: IP 22
Informace o dodávce: společně s nástavcem pro dotykové třepání zkumavek o průměru 20 mm. Také je možné objednat plochý nástavec pro nádobky do objemu až 50 ml (viz příslušenství).
Upozornení: * doplňkové příslušenství 444-1388 a 444-1383