Tisk…
Multifunction rotators, PTR-35, PTR-60, 360°
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS
PTR-60 PTR-35
444-0357EA 34320 CZK
444-0357 444-0695
Multifunction rotators, PTR-35, PTR-60, 360°
Třepačky Třepačky rotační
Multifunkční rotační třepačky PTR-35 a PTR-60 s nastavitelnou rychlostí, úhlem třepání až do 360° nabízí flexibilní možnosti třepání a míchání v jednom zařízení. Aplikace zahrnují třepání mikrozkumavek, imunoprecipitaci a další aplikace afinitní matrice, prevenci srážení krve a latex-fixační testy. Motor reguluje rotaci dle požadavků v nastaveném rychlostním rozsahu. Rotační třepačky jsou účinné pro všechny možné velikosti částic.
  • multifunkční: rotační pohyb, reciproční pohyb a vibrace
  • každé třepání může být prováděno v nepřetržitém režimu nebo časově omezeném, integrovaný časovač: 1 min až 24 h s automatickým vypnutím
  • jednotlivé fáze mohou být spojeny do jednoho programu
  • použití při teplotách od 4 do 40 °C (80% relativní vlhkost, nekondenzující), v inkubátorech nebo chlazených místnostech
Promíchání vzorků s velkými částicemi pomalým pohybem při vertikálním přetáčení o 360°.
Promíchání vzorků s velkými a středními částicemi při recipročním pomalém a středním pohybu.
Krátké vibrace pro vzorky s malými částicemi
Je možné naprogramovat různé úseky s jiným typem míchání v požadovaném pořadí: 360° vertikální rotaci, 360° reciproční; 360° reciproční a vibrační; 360° reciproční a pauzu, reciproční; reciproční a pauzu, vibrační a reciproční Každý program může být složen z různých kombinací těchto položek k zaručení optimálního výkonu.
Informace o dodávce: dodáno se standardním nástavcem pro zkumavky s Ø do 15 mm, jsou k dispozici i další nástavce pro větší zkumavky nebo pro kombinaci zkumavek.