Tisk…
Třepačky orbitální, KS 260
Dodavatel: IKA
2980200 2980300 2980202 2980203 2980302 2980303 2980201 4278400
444-2772EA 93480 CZK
444-2772 444-2773 444-2321 444-2322 444-2323 444-2324 IKAA2980201 444-1303
Třepačky orbitální, KS 260
Třepačky Třepačky orbitální
Kompaktní ploché třepačky s elektronickým nastavením rychlosti a času. Model control má analogové rozhraní RS232, integrovaný end point pro automatizované vzorkování řízené robotem a všechny funkce lze řídit a dokumentovat pomocí volitelného softwaru labworldsoft®.
  • nepřetržitý nebo nastavitelný čas provozu; model basic od 5 do 50 min, model control 0 až 599 min
  • model basic má LED displej pro nastavení rychlosti a času, model control má digitální displej pro rychlost, čas a provozní režim
  • může být použita při teplotě 5 až 50 °C (80% relativní vlhkosti), v inkubátoru nebo v chlazené místnosti
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
Informace o príslušenství: Poznámka: Třepačka KS 260 basic/control pojme nejvýše 56×25, 23×50, 23×100, 11×250 nebo 9×500 ml baňky.
Informace pro objednávání: Dodáváme bez nástavců, objednejte si, prosím, příslušenství zvlášť.