Tisk…
Reciproční třepačka, HS 501 digital
Dodavatel: IKA
444-2701EA 0 CZK
444-2701 442-1193 442-1184 442-1190 444-0509 444-0508
Reciproční třepačka, HS 501 digital
Třepačky Třepačky reciprotační
Nízkoprofilová laboratorní třepačka s digitálním displejem a velkou platformou. Nepřetržitý provoz je zaručen i při extrémním zatížení. Vhodné pro nádoby, které je třeba položit naplocho, například oddělovací nálevky. Výběrem z řady volitelných přídavných zařízení lze umístit celou řadu různých nádob.
  • plynule nastavitelné rychlosti
  • nepřetržitý provoz nebo časovač od 0 do 56 min
  • elektronická regulace otáček
  • může být použita při teplotě 5 až 50 °C (80% relativní vlhkosti), v inkubátoru nebo v chlazené místnosti
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
Informace o príslušenství: Poznámka: Třepačka KS 501 digital pojme nejvýše 50×25, 48×50, 25×100, 16×250 nebo 12×500 ml baňky.
Informace pro objednávání: Dodáváme bez nástavců, objednejte si, prosím, příslušenství zvlášť.