Tisk…
Třepačky reciproční, HS 260
Dodavatel: IKA
3066600 3066700 3066602 3066603 3066702 3066703
444-2770EA 93480 CZK
444-2770 444-2771 444-2325 444-2326 444-2327 444-2328
Třepačky reciproční, HS 260
Třepačky Třepačky reciprotační
Kompaktní ploché třepačky s elektronickým nastavením rychlosti a časovače. Model control má analogové rozhraní RS232, integrovaný end point pro automatizované vzorkování řízené robotem a všechny funkce lze řídit a dokumentovat pomocí volitelného softwaru labworldsoft®.
  • nepřetržitý nebo nastavitelný čas provozu; model basic od 5 do 50 min, model control 0 až 599 min
  • model basic má LED displej pro nastavení rychlosti a času, model control má digitální displej pro rychlost, čas a provozní režim
  • může být použita při teplotě 5 až 50 °C (80% relativní vlhkosti), v inkubátoru nebo v chlazené místnosti
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
Informace o príslušenství: Poznámka: Třepačka HS 260 basic/control pojme nejvýše 56×25, 23×50, 23×100, 11×250 nebo 9×500 ml baňky.
Informace pro objednávání: Dodáváme bez nástavců, objednejte si, prosím, příslušenství zvlášť.