Zařízení je ideální pro aplikace v molekulární biologii, mechanickou a chemickou lýzu buněk, míchání vzorků tkání, míchání cytogenetických suspenzí a homogenizaci suspenzí buněk. Třepačka je rovněž vhodná pro emulzifikaci bipolárních viskózních tekutin a pro míchání tekutin ve zkumavkách s malým průměrem. Jednotka je speciálně navržena pro míchání nebo třepání mikrodestiček v nastaveném i nepřetržitém časovém režimu. Rozsah časovače je od 1 sekundy do 160 hodin. Nastavení rychlosti a času se provádí snadno pomocí tlačítek se šipkami nahoru/dolů na předním ovládacím panelu.
- jednotka pojme až šest mikrodestiček v jedné řadě a maximálně až 48 mikrodestiček při stohování na sebe (6 v jedné řadě horizontálně a až 8 v jedné řadě vertikálně), lze použít pro míchání v nádobách s výškou až 127 mm
- digitálně programovatelné nastavení rychlosti a času
- programovatelná funkce pulsního režimu pro posílení procesu míchání
- možnost provozu při teplotách 4 až 40 °C, v inkubátoru nebo v chlazených místnostech
- jednotka je vybavena rozhraním RS 232
Set pro uchycení vzorků 279×311 mm obsahuje pěnovou podložku, na kterou se dá umístit až 48 96-jamkových mikrodestiček. Výška setu pro uchycení vzorků je nastavitelná od 3,2 mm až do 127 mm což zajišťuje kompatibilitu s většinou mikrodestiček, zvláště s hlubokými jamkami. Mikrodestičky je rovněž možné skládat na sebe až do výšky 6 destiček do maximální výšky 127 mm. Přístroj je vybaven 12 nožičkami s přísavkami a základnou se závažím, čímž je zabráněno pohybu přístroje po laboratorním stole. Pulzní program umožňuje uživateli nastavit spuštění a vypnutí jednotky v širokém rozsahu intervalů. Opakované vypnutí a spuštění jednotky je ideální pro použití v náročných míchacích procesech, jako je emulzifikace vysoce viskózních nebo bipolárních kapalin.
Informace pro objednávání: společně s horní deskou a setem s pěnovou podložkou. Náhradní pěnovou podložku a vyměnitelnou horní desku lze objednat zvlášť. Každá jednotka je dodávána společně se sadou tří síťových zástrček (EU, UK a CH).