Tisk…
VWR®, Vzorové naběračky
Dodavatel: VWR Collection
331-3413EA 9000 CZK
331-3413 331-0293 331-0292 331-0294
VWR®, Vzorové naběračky
Vzorkovače Naběračky na vzorky
Všechny naběračky vzorků jsou vyrobeny z modrého PP a skládají se z láhve se zaklapávací rukojetí.
  • Nádoby určené pro odběr vzorků a odeslání k testování ve stejné nádobě, čímž se eliminuje riziko křížové kontaminace
  • Sterilizováno ozařováním elektronovým paprskem a jednotlivě baleno v uzavřeném sáčku na zip, aby byla zaručena integrita vzorku
Informace pro objednávání: K dispozici buď se sklopnou zátkou nebo šroubovacím uzávěrem.
Upozornení: *Produkty na této stránce nespadají do působnosti směrnice EU 2019/904