Tisk…
Válečkový vozík pro produkční kultivaci buněk, standardní ovládání, Wheaton®
Dodavatel: DWK Life Sciences
WSBMR5030-C WSBMR5070-C WSBMR5031-C WSBMR5060-C WSBMR5060-D WSBMR5030-D
392-0346EA 385610 CZK
392-0346 392-0457 WHEAWSBMR5031-C WHEAWSBMR5060-C WHEAWSBMR5060-D 392-0347
Válečkový vozík pro produkční kultivaci buněk, standardní ovládání, Wheaton®
Roller pro buněčné kultury
Tento standardní válečkový vozík pro produkční kultivaci buněk nabízí flexibilitu při škálování a produkci jednovrstvých buněčných kultur ve standardních oválných lahvích. Systém se skládá ze základní pohonné jednotky a válečkového patra s pěti pozicemi, ke kterému lze přidat další patra. Výkonný stejnosměrný motor s regulací otáček s pozvolným rozběhem pohání láhve prostřednictvím řady odolných protiskluzových pásů. Pohon všech pozic je systém s pozitivní trakcí určený pro lehké plastové láhve, přičemž každý váleček je poháněn samostatně.
  • Přijímá láhve o průměru 108 až 121 mm a délce až 550 mm
  • Plynulé digitálně řízené otáčení s náběhem, s přesností na 0,1 otáčky za minutu
  • Bezúdržbový přesný bezkartáčový motor
  • Jasný LCD displej pro snadné ovládání
  • K dispozici je více konfigurací pater a kapacity s ohledem na procesní flexibilitu
Napájení: 230 V, 50/60 Hz, 35 W
Rychlost lahví: 0,25 až 5,3 otáček za minutu (110mm lahev)
Upozornění: Nepoužívat při teplotách vyšších než 40 °C.
Weight: Base unit with one deck 32 kg; each additional deck an additional 9.5 kg to maximum weight 108 kg
Warning: Not to be used in temperatures exceeding 40°C.
Informace o dodávce: Dodává se bez nádob (k dostání samostatně).