Tisk…
Chladničky profesionální, řada GKv
Dodavatel: Liebherr
GKV5710 GKV5760
472-2396EA 36460 CZK
472-2396 471-0400
Chladničky profesionální, řada GKv
Chladničky
Tyto komerční chladničky mají větrák pro nucené chlazení vzduchem s nastavením teploty od –2 do +15 °C nebo 1 do 15 °C.
  • elektronická regulace teploty, s digitálním displejem
  • alarm pro otevřené dveře a teplotu
  • automatické odmrazení s odpařováním kondenzátu
  • vnitřek s kulatými rohy pro snazší čištění
  • dveře je uzamykatelné a zaměnitelné, samozavírací při 45°, ale stabilní 90°
Vnitřní část ABS, vnější část vyrobena z bílé epoxidové oceli nebo nerezové oceli, izolace s vysokou hustotou 50 mm (umožňuje regulaci teploty i při +43 °C).
Informace o dodávce: Tyto skříňové chladničky jsou dodávány s nastavitelnými nohami (150 to 180 mm).