Tisk…
Mrazničky komerční s chlazením nuceným proudem vzduchu
Dodavatel: Liebherr
472-2192EA 0 CZK
472-2192 472-2191 471-1036 LIEBFKVSL2613 471-0225 472-2250 472-2195 472-2194 472-0008 LIEBFK4140 471-1180 LIEBFK2640 LIEBFKUV1660 471-1062 LIEBFKUV1610X 471-1181 471-0230 471-0693 471-0231 LIEBFKVSL4113 471-1064 471-0471 LIEBFKVSL4112 471-0410 LIEBFKVSL5413 471-0234 LIEBFKVSL5412 471-0232 LIEBFKVSL3613 LIEBFKV2640X 471-1029 472-2240 LIEBFKV3643X 472-2185 LIEBFKV5443X 472-1051 472-2184 472-2183 LIEBFK5440 LIEBFK3640 471-1030 LIEBFKV2643X 471-1033 471-1034 471-1031 LIEBFKVSL5410 LIEBFKUV1613X
Mrazničky komerční s chlazením nuceným proudem vzduchu
Chladničky
Komerční mrazničky s chlazením nuceným prouděním vzduchu, větrání se zastaví, pokud jsou dveře otevřené.
  • Automatické odmrazování
  • Uzamykatelné dveře
  • LED osvětlení interiéru (pouze skleněné modely)
  • Vyměnitelný pant
  • Jeden rok záruka
Teplotní rozsah: 1 až 15 °C (FKv 503: 1 až 12 °C).