Tisk…
Chladničky MediLine bez zdroje jisker s certifikací ATEX
Dodavatel: Liebherr
LKEXV1800 FKEXV2600 FKEXV3600 FKEXV5400
471-1046EA 32490 CZK
471-1046 471-1076 471-1077 471-1078
Chladničky MediLine bez zdroje jisker s certifikací ATEX
Chladničky
Chladničky MediLine bez zdroje jisker certifikované dle ATEX s vnitřní ochranou proti explozi a chlazením. Navržené pro skladování hořlavých materiálů.
  • teplotní regulátor vně
  • zamykatelné a zaměnitelné dveře
  • automatické odmrazení s přihrádkou pro odtok odmražené vody (ruční odtok)
Teplotní rozsah: +1 do +15 °C
All Liebherr laboratory refrigerators with spark-free interior are tested according to the ATEX Directive. They have a Zone II nA interior for gases, taking into account the safety requirements of material category 3G. They are therefore suited for storing explosive and highly flammable substances.
Certifikace: Všechny laboratorní chladničky Liebherr s vnitřním prostorem bez jisker jsou testovány dle směrnice ATEX. Mají vnitřní prostor Zone II nA pro plyny s přihlédnutím k bezpečnostním požadavkům kategorie materiálu 3G. Tudíž jsou vhodné pro skladování výbušných a vysoce hořlavých látek.