Tisk…
Pipety jednokanálové, electronické, různé objemy, Transferpette® electronic
Dodavatel: Brand
705300 705303 705306 705340 705343 705346 705316 705313 705310 705307 705299 705339 705347 705309 705317 705319 705320 705323 705326 705330
613-4217EA 12810 CZK
613-4217 613-4218 613-4219 613-4223 613-4224 613-4225 613-4222 613-4221 613-4220 613-0083 613-0081 613-0195 613-0196 613-0596 613-0597 BRND705319 BRND705320 BRND705323 BRND705326 BRND705330
Pipety jednokanálové, electronické, různé objemy, Transferpette® electronic
Pipety Micropipettes
Elektronická společnost Pipette Transferpette® Electronic kombinuje široce rozpoznané vlastnosti mechanických pipet značky s výhodami elektronických aparátů.
  • snadné použití: intuitivní ovládání nabídek, barevné vyhazovací tlačítko a srozumitelná technická dokumentace
  • díky optimalizovanému standardnímu designu špiček BRAND® lze použít i špičky od jiných výrobců
  • široký výběr programů; pipetování, míchání, reverzní pipetování, pipetování pro elektroforézy, dávkování, program ‘Easy Calibration' pro rychlé nastavení Transferpette® electronic bez nářadí a funkce baterie ‘Refresh'
  • autoklávovatelné (pouze kónus)
* Filtr
Informace pro objednávání: Dodávány s certifikátem kvality, baterií a silikonový olejem.