Tisk…
Pipety jednokanálové, mechanické, pevný / proměnlivý objem, Transferpettor™
Dodavatel: Brand
701807 701812 701817 701822 701842 701844 701853 701858 701863 701864 701868 701873 701878 702804 702806 702810 702812
613-3354EA 11590 CZK
613-3354 613-3355 613-3356 613-3357 613-3358 613-3359 613-3362 613-3363 613-3364 613-3365 613-3366 613-3367 613-3368 613-3379 613-3380 613-3381 613-3382
Pipety jednokanálové, mechanické, pevný / proměnlivý objem, Transferpettor™
Pipety Micropipettes
Ideální pro pipetování velmi vizkózních médií až 140 000 mm²/s, nebo médií s hustotou až 13,6 g/cm³ (proteinové roztoky, oleje, tuk, rtuť, kyselina sírová), médií s vysokým tlakem výparů až 500 mbar (alkoholy, étery, uhlovodíky) nebo médií, která pění (nebo mají vysoké povrchové napětí).
  • Pro pipetování médií, která představují problémy pro pipety s vytěsňováním vzduchu
  • Pozitivní posun zajišťuje, že výsledky jsou reprodukovatelné bez ohledu na rychlost pipetování a okolní podmínky
  • Pohyblivý píst je v přímém kontaktu s kapalinou a odstraňuje poslední kapku ze stěn kapilár nebo špiček
  • Zbytková vlhkost v kapilárách nebo špičkách je minimální a může být ignorována s výjimkou infekčních nebo radioaktivních médií
  • Označení DE-M, s certifikátem výkonu
Informace pro objednávání: Musí být použity s kapilárami, špičkami a písty pro Transferpettor™.