Tisk…
Sušárny vakuové, Vacutherm®
Dodavatel: Thermo Scientific
51014539 51014541 51014550 51014542 51014543 51014546 51014547 51014548 51014549 51014552 51014553
466-2710EA 361530 CZK
466-2710 466-2720 466-2700 466-2730 466-2740 466-1107 466-1108 466-1109 466-2741 466-0489 466-0490
Sušárny vakuové, Vacutherm®
Sušárny Sušárny vakuové
Vakuové sušárny s nerezovými komorami, vakuovými armaturami, hadičkami a kulovým ventilem. Jednotky jsou určeny pro jemné sušení vzorků citlivých na teplo a mají nastavitelnou ochranu s teplotním omezením, třída ochrany 2 (DIN 12880, část 1).
  • Modely M, s opláštěným ohřevem, mají maximální teplotu +200 °C, přenos tepla je z vakuové komory přes police do nákladu
  • Modely P s vyhříváním polic mají maximální teplotu +300 °C. Police obsahují topné spirály, takže teplo je přenášeno přímo do nákladu
  • Rychlé časy zahřívání a až šestkrát rychlejší doby procesu ve srovnání se standardními metodami sušení u modelů P
  • Mikroprocesorový regulátor teploty Kelvitron® poskytuje digitální zobrazení nastavených nebo skutečných hodnot pro modely s vyhřívaným pláštěm a jednotky s vyhříváním police mají vícekanálový regulátor Digicon®
  • Modely BL pro bezpečné sušení vzorků obsahujících hořlavá rozpouštědla mají systém nuceného uvolňování inertního plynu, který zabraňuje tvorbě výbušných směsí v komoře v případě úniku
Všechny modely mají přístupový port DN 25 v zadní stěně (kromě VT 6025), analogový ukazatel tlaku a dva různé větrací ventily pro rychlé nebo přesné a šetrné odvětrání komory (VT 6025 má pouze standardní ventil). Všechny modely obsahují přípojku inertního plynu pro řízenou atmosféru (kromě VT 6025). Modely BL mají dvojité tabulkové dveře vyrobené z bezpečného skla, neustálé větrání ovládacího panelu přes dva nezávislé operující větráky pro prevenci úniku rozpouštědla a aktivace tlakem souvisejících prvků při <80 mbar.
Certifikace: Ochranná třída IP dle DIN EN 60529: IP 20.
Informace o dodávce: Supplied with shelves. Factory fitted options, such as timers, controllers and RS232 interface are available on request; please contact your local Avantor sales office for further details.
Upozornení: Vakuové sušárny s vyhřívanou policí mají pevnou výšku police: * výška horní police je 140 mm, spodní police 119 mm. ** výška horní police je 146 mm, 2 spodních polic 119 mm.