Tisk…
Sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu, řada ED
Dodavatel: Binder
9010-0075 9010-0190
466-3267EA 161460 CZK
466-3267 466-3251
Sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu, řada ED
Sušárny Sušárny s přirozenou a nucenou cirkulací
Univerzální sušicí pece s komorami z nerezové oceli, které jsou ideální pro sušení a sterilizaci ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, biotechnologii, medicíně a univerzitách. Trouby mají jednu teplotní programovou rampu, nastavitelnou teplotní pojistku, třída 2 (DIN 12880) s vizuálním alarmem a nastavitelnou ventilaci pomocí předního ventilačního šoupátka a zadního výfukového potrubí Ø 50 mm. Dodržování GLP/GMP napomáhá volitelné rozhraní RS422 a software APT-COM™ DataControlSystem.
  • technologie ohřevu APT.line™ pro komory s přirozenou cirkulací vzduchu
  • mikroprocesorový DS regulátor se zabudovaným časovačem 0 až 99 h
  • digitální nastavení teploty s přesností 1 °C
  • možnost kalibrace a validace
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Please note ED 400 and ED 720 units require a three phase supply.
Certifikace: Třída krytí dle DIN EN 60529: IP 20
Informace o dodávce: se dvěma pochromovanými policemi
Upozornení: Jednotky ED 400 a ED 720 vyžadují třífázový zdroj.